2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301064-5G OR301064-1G OR301064-10G
APOSOR301064-5GEA 36.4 EUR
APOSOR301064-5G APOSOR301064-1G APOSOR301064-10G
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure
2,2'-Bipyridin-4,4'-dicarbonsäure
Formel: C₁₂H₈N₂O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015430
CAS-Nummer: 6813-38-3