2-Brom-p-anisaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Bromo-4-methoxybenzaldehyde
OR301068-25G
OR301068-100G
OR301068-5G
APOSOR301068-25GEA
84.1
EUR
APOSOR301068-25G
APOSOR301068-100G
APOSOR301068-5G
2-Brom-p-anisaldehyd 98%
2-Brom-p-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09788636 CAS-Nummer: 43192-31-0 |