2,3-Dimethylbenzoylchlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 328 EUR
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
2,3-Dimethylbenzoylchlorid
2,3-Dimethylbenzoylchlorid
Formel: C₉H₉ClO
Molecular Weight: 168,62 g/mol
Siedepunkt: 122…124 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045217
CAS-Nummer: 21900-46-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR