2-Methylmorpholine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301073-1G OR301073-250MG
APOSOR301073-1GEA 98.6 EUR
APOSOR301073-1G APOSOR301073-250MG
2-Methylmorpholine
2-Methylmorpholine
Formel: C₅H₁₁NO
Siedepunkt: 136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08444368
CAS-Nummer: 27550-90-9
UN: 1993
ADR: 3,III