2-Methyl-2-propansulfinamid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butylsulphinamide
OR301075-100G OR301075-25G
APOSOR301075-100GEA 84.1 EUR
APOSOR301075-100G APOSOR301075-25G
2-Methyl-2-propansulfinamid 99%
2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formel: C₄H₁₁NOS
Molecular Weight: 121.20 g/mol
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01863616
CAS-Nummer: 146374-27-8