3-bromooxetane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR301081-1G OR301081-5G
APOSOR301081-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301081-1G APOSOR301081-5G
3-bromooxetane
3-bromooxetane
Formel: C₃H₅BrO
Siedepunkt: 131 °C
Dichte: 1,651 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD08544402
CAS-Nummer: 39267-79-3
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR