tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Boc-amino)cyclohexanone
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Formel: C₁₁H₁₉NO₃
Molecular Weight: 213,27 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03790905
CAS-Nummer: 885280-38-6