4-Brom-3-hydroxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 325 EUR
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Brom-3-hydroxypyridin 95%
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Formel: C₅H₄BrNO
Molecular Weight: 173.9954 g/mol
Schmelzpunkt: 134…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093021
CAS-Nummer: 161417-28-3
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable