4-Iod-2-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iod-2-nitroanilin 98%
4-Iod-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅IN₂O₂
Schmelzpunkt: 120…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06808526
CAS-Nummer: 20691-72-9