(1R)-2-Amino-1-phenylethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(-)-2-Amino-1-phenylethanol, (R)-(-)-alpha-(Aminomethyl)benzyl alcohol
OR3011-1G OR3011-25G
APOSOR3011-1GEA 26.1 EUR
APOSOR3011-1G APOSOR3011-25G
(1R)-2-Amino-1-phenylethanol
(R)-2-Amino-1-phenylethanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137,18 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 57…65 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00239406
CAS-Nummer: 2549-14-6
UN: 3259
ADR: 8,III