5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301102-25G
APOSOR301102-25GEA
142
EUR
APOSOR301102-25G
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
5-Nitro-3-pyrazolecarboxylic acid
Formel:
C4H3N3O4 Molecular Weight: 157,0800 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00192356 CAS-Nummer: 198348-89-9 |