6-Brom-3-nitro-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromo-3-nitroquinolin-4-ol
OR301107-5G
APOSOR301107-5GEA 169 EUR
APOSOR301107-5G
6-Brom-3-nitro-4-chinolinol
6-Brom-3-nitro-4-chinolinol
Formel: C₉H₅BrN₂O₃
Molecular Weight: 269,0516 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09800413
CAS-Nummer: 853908-50-6