Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR301119-1G OR301119-250MG
APOSOR301119-1GEA 0 EUR
APOSOR301119-1G APOSOR301119-250MG
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate 97%
Methyl-2-(chloromethyl)thiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₆ClNO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08669440
CAS-Nummer: 321371-29-3