Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
OR301122-10G
OR301122-25G
OR301122-5G
APOSOR301122-10GEA
137
EUR
APOSOR301122-10G
APOSOR301122-25G
APOSOR301122-5G
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-5-hydroxypyrazine-2-carboxylate
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154.1234 g/mol Schmelzpunkt: 181…185 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08273469 CAS-Nummer: 13924-95-3 |