3-Methyl-1H-pyrazol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301129-100G OR301129-25G OR301129-500G
APOSOR301129-100GEA 0 EUR
APOSOR301129-100G APOSOR301129-25G APOSOR301129-500G
3-Methyl-1H-pyrazol 99%
3-Methyl-1H-pyrazole
Formel: C₄H₆N₂
Siedepunkt: 203…205 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005240
CAS-Nummer: 1453-58-3
EINECS: 215-925-7