3,4-Dimethylbenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30113-100G OR30113-25G
APOSOR30113-100GEA 29 EUR
APOSOR30113-100G APOSOR30113-25G
3,4-Dimethylbenzaldehyd
3,4-Dimethylbenzaldehyde
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134,18 g/mol
Siedepunkt: 102…104 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 223…226 °C
Dichte: 1,012 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016612
CAS-Nummer: 5973-71-7
EINECS: 227-770-2