5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR301131-1G OR301131-5G
APOSOR301131-1GEA 81.2 EUR
APOSOR301131-1G APOSOR301131-5G
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
5-Methoxy-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C8H8N2O
Molecular Weight: 148,1619 g/mol
Schmelzpunkt: 108…112 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08688601
CAS-Nummer: 17288-40-3
UN: 1759
ADR: 8,III