3,4-Dichlor-N-methylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N1-Methyl-3,4-dichloroaniline
OR30114-5G
APOSOR30114-5GEA 0 EUR
APOSOR30114-5G
3,4-Dichlor-N-methylanilin
3,4-Dichlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₇Cl₂N
Molecular Weight: 176,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052850
CAS-Nummer: 40750-59-2