6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR301140-10G
OR301140-1G
OR301140-5G
APOSOR301140-10GEA
145
EUR
APOSOR301140-10G
APOSOR301140-1G
APOSOR301140-5G
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
6-Bromo-1H-indazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 241.0400 g/mol Schmelzpunkt: 293…298 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368215 CAS-Nummer: 885523-08-0 |