2-Acetylbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Acetylbenzenecarbonitrile
OR301156-1G OR301156-5G OR301156-10G
APOSOR301156-1GEA 42.2 EUR
APOSOR301156-1G APOSOR301156-5G APOSOR301156-10G
2-Acetylbenzonitril 97%
2-Acetylbenzonitril
Formel: C₉H₇NO
Molecular Weight: 145.1600 g/mol
Siedepunkt: 148 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 46…49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00272571
CAS-Nummer: 91054-33-0