tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: tert-Butyl 4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate, 4,7-Diaza-spiro(2.5)octane-7-carboxylic acid tert-butyl ester
OR301162-1G OR301162-250MG
APOSOR301162-1GEA 79.9 EUR
APOSOR301162-1G APOSOR301162-250MG
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate 97%
tert-Butyl-4,7-diazaspiro[2.5]octane-7-carboxylate
Formel: C₁₁H₂₀N₂O₂
Molecular Weight: 212,2887 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08685931
CAS-Nummer: 886766-28-5