3-Chlor-N-methylanilin

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: N-Methyl-3-chloroaniline

OR30117-25G
APOSOR30117-25GEA 190 EUR
APOSOR30117-25G
3-Chlor-N-methylanilin
3-Chlor-N-methylanilin
Formel: C₇H₈ClN
Molecular Weight: 141,6 g/mol
Siedepunkt: 243…244 °C
Dichte: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00052014
CAS-Nummer: 7006-52-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR