7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301174-1G OR301174-5G
APOSOR301174-1GEA 45.1 EUR
APOSOR301174-1G APOSOR301174-5G
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molecular Weight: 153,5691 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09265710
CAS-Nummer: 76006-11-6