Morpholin-3-on
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Morpholinone
OR301177-100G OR301177-25G OR301177-5G
APOSOR301177-100GEA 109 EUR
APOSOR301177-100G APOSOR301177-25G APOSOR301177-5G
Morpholin-3-on
Morpholin-3-on
Formel: C₄H₇NO₂
Schmelzpunkt: 104…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00631009
CAS-Nummer: 109-11-5
EINECS: 203-647-9