N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR301178-5G
OR301178-10G
OR301178-25G
APOSOR301178-5GEA
81.2
EUR
APOSOR301178-5G
APOSOR301178-10G
APOSOR301178-25G
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride 95%
N-(3-Aminopropyl)methacrylamide hydrochloride
Formel:
C₇H₁₅ClN₂O Molecular Weight: 178.6598 g/mol Schmelzpunkt: 123…128 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078257 CAS-Nummer: 72607-53-5 |