Isonicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301182-100G OR301182-500G OR301182-1KG
APOSOR301182-100GEA 0 EUR
APOSOR301182-100G APOSOR301182-500G APOSOR301182-1KG
Isonicotinonitril
Isonicotinonitril
Formel: C₆H₄N₂
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006417
CAS-Nummer: 100-48-1
EINECS: 202-856-2