Ethyl 2-methylquinoline-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethyl 2-methylquinoline-3-carboxylate, 2-Methyl-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
OR301187-1G
OR301187-250MG
APOSOR301187-1GEA
81.2
EUR
APOSOR301187-1G
APOSOR301187-250MG
Ethyl 2-methylquinoline-3-carboxylate
Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₃NO₂ Molecular Weight: 215.25 g/mol Schmelzpunkt: 70…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00195614 CAS-Nummer: 15785-08-7 |