3-Benzyloxy-1-propanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Propanol, 3-(benzyloxy)-, 3-phenylmethoxy-1-propanol, Trimethylene glycol monobenzyl ether, 3-(Benzyloxy)-1-propanol, 3-(Benzyloxy)propan-1-ol
OR301193-100G
APOSOR301193-100GEA
56.7
EUR
APOSOR301193-100G
3-Benzyloxy-1-propanol 98%
3-Benzyloxy-1-propanol
Formel:
C₁₀H₁₄O₂ Molecular Weight: 166,22 g/mol Siedepunkt: 111…114 °C/2mmHg Dichte: 1,049 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00029659 CAS-Nummer: 4799-68-2 |