1-Methylpiperazin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301209-1G OR301209-5G OR301209-250MG
APOSOR301209-1GEA 65.4 EUR
APOSOR301209-1G APOSOR301209-5G APOSOR301209-250MG
1-Methylpiperazin-2-one 95%
1-Methylpiperazin-2-one
Formel: C₅H₁₀N₂O
Molecular Weight: 114,1457 g/mol
Siedepunkt: 134…137 °C/0,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00102572
CAS-Nummer: 59702-07-7