5-Hydroxynicotinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301211-5G
APOSOR301211-5GEA 55.1 EUR
APOSOR301211-5G
5-Hydroxynicotinonitrile 97%
5-Hydroxynicotinonitrile
Formel: C6H4N2O
Molecular Weight: 120,11 g/mol
Schmelzpunkt: 213…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044307
CAS-Nummer: 152803-24-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III