4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301234-10G OR301234-25G OR301234-5G
APOSOR301234-10GEA 79.9 EUR
APOSOR301234-10G APOSOR301234-25G APOSOR301234-5G
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formel: C₆H₄ClN₃
Molecular Weight: 153,5691 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870058
CAS-Nummer: 871836-51-0