2-Amino-3-methylpyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methylpyrazin-2-amine
OR301244-5G
APOSOR301244-5GEA 94.4 EUR
APOSOR301244-5G
2-Amino-3-methylpyrazine 97%
2-Amino-3-methylpyrazine
Formel: C₅H₇N₃
Molecular Weight: 109,132 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08705770
CAS-Nummer: 19838-08-5