N-Boc-N-methyl-ethylendiamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: N-Boc-(2-Aminoethyl)-N-methylamine, N-Methylethane-1,2-diamine, N-BOC protected
OR301251-1G OR301251-5G
APOSOR301251-1GEA 21.9 EUR
APOSOR301251-1G APOSOR301251-5G
N-Boc-N-methyl-ethylendiamin
N-Boc-N-methyl-ethylendiamin
Formel: C₈H₁₈N₂O₂
Molecular Weight: 174,24 g/mol
Dichte: 0,975 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317789
CAS-Nummer: 121492-06-6
UN: 2735
ADR: 8,III