4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Methylpyrimidin-4-ol
OR301252-25G
OR301252-100G
APOSOR301252-25GEA
165
EUR
APOSOR301252-25G
APOSOR301252-100G
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine 97+%
4-Hydroxy-6-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₆N₂O Molecular Weight: 110,116 g/mol Schmelzpunkt: 145…150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053575 CAS-Nummer: 3524-87-6 |