2-(2-Bromphenyl)oxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301256-1G OR301256-250MG
APOSOR301256-1GEA 235 EUR
APOSOR301256-1G APOSOR301256-250MG
2-(2-Bromphenyl)oxazol 95%
2-(2-Bromophenyl)oxazole
Formel: C₉H₆BrNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08234434
CAS-Nummer: 92346-48-0