6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301257-25G
APOSOR301257-25GEA 60.9 EUR
APOSOR301257-25G
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid 98%
6-Hydroxypyridazine-3-carboxylic acid
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140,1000 g/mol
Schmelzpunkt: 246…247 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052805
CAS-Nummer: 37972-69-3