6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301260-25G
APOSOR301260-25GEA 137 EUR
APOSOR301260-25G
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-Bromo-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel: C₇H₅BrN₂
Molecular Weight: 197,0300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09266227
CAS-Nummer: 944937-53-5