5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301270-5G
APOSOR301270-5GEA 162 EUR
APOSOR301270-5G
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
5-Bromo-4-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₇H₄BrClN₂
Molecular Weight: 231,4771 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11046240
CAS-Nummer: 876343-82-7