Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
OR301280-5G
APOSOR301280-5GEA 139 EUR
APOSOR301280-5G
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate 95%
Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176,1700 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08457785
CAS-Nummer: 849067-96-5