4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
OR301286-1G OR301286-250MG
APOSOR301286-1GEA 85.7 EUR
APOSOR301286-1G APOSOR301286-250MG
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
4-Methyl-5-nitro-1H-indole
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molecular Weight: 176.1720 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11035915
CAS-Nummer: 165250-69-1