4-Chlor-3-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR301298-5G
APOSOR301298-5GEA
68.3
EUR
APOSOR301298-5G
4-Chlor-3-iodpyridin
4-Chloro-3-iodopyridine
Formel:
C₅H₃ClIN Molecular Weight: 239,4415 g/mol Schmelzpunkt: 71…81 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00234024 CAS-Nummer: 89167-34-0 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |