(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR3013-1G OR3013-25G OR3013-5G
APOSOR3013-1GEA 37.7 EUR
APOSOR3013-1G APOSOR3013-25G APOSOR3013-5G
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol 98%
(S)-(+)-2-Amino-1-phenylethanol
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.182 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/17mmHg
Schmelzpunkt: 57…63 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00239405
CAS-Nummer: 56613-81-1
UN: 3259
ADR: 8 III