2,6-Dimethylbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30130-25G
OR30130-5G
APOSOR30130-25GEA
40.6
EUR
APOSOR30130-25G
APOSOR30130-5G
2,6-Dimethylbenzonitril
2,6-Dimethylbenzonitril
Formel:
C₉H₉N Molecular Weight: 131,18 g/mol Schmelzpunkt: 88…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00037166 CAS-Nummer: 6575-13-9 EINECS: 229-503-5 |