2,6-Dichlor-4-iodpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR301306-100G OR301306-25G OR301306-5G
APOSOR301306-100GEA 248 EUR
APOSOR301306-100G APOSOR301306-25G APOSOR301306-5G
2,6-Dichlor-4-iodpyridin 98%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Formel: C₅H₂CI₂IN
Molecular Weight: 273.89 g/mol
Schmelzpunkt: 161…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368400
CAS-Nummer: 98027-84-0