(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301313-1G
APOSOR301313-1GEA 43.5 EUR
APOSOR301313-1G
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride 96%
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formel: C₅H₇Cl₂N₃
Molecular Weight: 180,0352 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09910171
CAS-Nummer: 939412-86-9