5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5,6-Dichloro-indanone
OR301317-5G
APOSOR301317-5GEA
105
EUR
APOSOR301317-5G
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5,6-Dichloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formel:
C₉H₆Cl₂O Molecular Weight: 201,0493 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09032944 CAS-Nummer: 68755-31-7 |