6-Brom-1-indanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301319-100G
APOSOR301319-100GEA 125 EUR
APOSOR301319-100G
6-Brom-1-indanon
6-Bromo-1-indanone
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211,06 g/mol
Schmelzpunkt: 111…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02179286
CAS-Nummer: 14548-39-1