Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR301331-100MG
OR301331-1G
OR301331-250MG
APOSOR301331-100MGEA
299
EUR
APOSOR301331-100MG
APOSOR301331-1G
APOSOR301331-250MG
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid 98%
Imidazo[1,5-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molecular Weight: 162.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870762 CAS-Nummer: 697739-13-2 |