2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR301342-1G OR301342-250MG
APOSOR301342-1GEA 757 EUR
APOSOR301342-1G APOSOR301342-250MG
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane 95%
2-Oxa-6-azaspiro[3.4]octane
Formel: C₆H₁₁NO
Siedepunkt: 187 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14586455
CAS-Nummer: 220290-68-6