1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane
OR301345-1G OR301345-250MG
APOSOR301345-1GEA 493 EUR
APOSOR301345-1G APOSOR301345-250MG
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
1-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28139317
CAS-Nummer: 38674-21-4